Protection et confort inégalés avec les gants en nitrile Polaris de Kimtech
Introduction
Pour permettre aux scientifiques travaillant dans des environnements exigeants de mener leurs travaux à la fois en toute sécurité et confortablement, Kimberly-Clark Professional™ a lancé les gants Kimtech™ Polaris™ Nitrile Gloves. Ces gants offrent une protection et une résistance exceptionnelles, ainsi qu'une dextérité et un confort supérieurs. Avec une certification U.S. Ergonomics pour avoir apporté des avantages ergonomiques mesurables à l'utilisateur, en améliorant le confort et l'ajustement, et en minimisant les facteurs de risque susceptibles de provoquer des blessures, ils constituent le gant le plus protecteur du portefeuille de gants de laboratoire Kimtech™. En plus de ces avantages, les gants en nitrile Kimtech™ Polaris™ présentent les caractéristiques suivantes :
  • Nitrile de qualité supérieure avec une formulation exclusive
  • Les dernières technologies de fabrication
  • Protection accrue contre les éclaboussures de produits chimiques [Type B (JKOPT)]
  • Protection étendue contre les éclaboussures de médicaments de chimiothérapie
La différence Polaris
Les gants en nitrile Polaris™ de Kimtech™ sont conçus pour être utilisés dans les laboratoires et les environnements de fabrication pharmaceutique non stériles, ainsi que dans les applications des sciences de la vie. Ils ont été testés contre 29 produits chimiques courants et 24 médicaments de chimiothérapie, soit près du triple du nombre requis par la norme ASTM D6978 pour l'utilisation en chimiothérapie. Disponibles en deux longueurs (25cm et 30cm), les gants Polaris™ et Polaris™ Xtra Nitrile permettent de combler les lacunes des blouses de laboratoire pour assurer une protection maximale.
Les gants Polaris™ offrent également une protection optimale de la santé de la peau et minimisent toute réaction cutanée grâce à des niveaux non détectables d'agent de vulcanisation dans le produit fini. En outre, leurs bouts de doigts texturés et leur finition lisse permettent d'éviter les chutes et les incidents de rupture, même lorsqu'ils sont mouillés. Leur formulation exclusive et leur couleur magenta foncé en font un complément unique et très efficace à tout environnement scientifique. De plus, s'ils restent non dangereux après utilisation, les gants Polaris™ peuvent être recyclés dans le cadre du programme The RightCycle™.
Scientifique portant des gants en nitrile Kimtech Polaris
Contenu fourni par :
Logo Kimberly-Clark Professional
Produits associés